安全性情報
433942
Supelco
Amberlite HPR4800 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-35 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Dowex Marathon A Clフォーム,
詳細
chloride form
formerly Dowex Marathon A, chloride form
品質水準
フォーム
beads
クロスリンク
8‑10 % cross-linked
品質
monodispersed
湿度
50-60%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
quaternary ammonium
粒径
24-28 mesh
525-625 μm
キャパシティ
1.3 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
SMILES記法
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI Key
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
詳細
Dowex Marathon A is a strong basic anionic Type I exchange gel resin with trimethylamine as functional group.[1] Dowex Marathon A is a heterogeneous catalyst made of styerenedivinylbenzene copolymer.[2]
アプリケーション
脱塩用の強塩基性(I型)陰イオン交換樹脂で、特に高濃度の弱イオン(シリカ、CO2)を含む水や、有機物を含む給水に適しています。この樹脂は、FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25の要求事項を満たしています。
Dowex Marathon A was used in ion-exchange chromatography.[3]
特徴および利点
強塩基性陰イオン交換樹脂です。
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
433942-1KG:
433942-1FT3:
433942-250G:
433942-VAR:
433942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange
Tan, Yongrui, et al.
Desalination, 176, 189-200 (2005)
The synergistic effect of alcohol mixtures on transesterification of soybean oil using homogeneous and heterogeneous catalysts
Kim, M., et al.
Applied Catalysis A: General, 378, 134-143 (2010)
Synthetic route to a benzooxazole derivative with heparanase inhibitory activity
Da Pieve, Chiara, Pravin Patel, and Sotiris Missailidis
Synthetic Communications, 40, 518-522 (2010)