Merck
216445
Supelco
Amberlite IRA743 Ion Exchange Resin
free base, 25-30 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥16,900
1 KG
¥59,900
¥16,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥16,900
1 KG
¥59,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
¥16,900
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
Amberlite IRA743, free base
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
17 mmHg ( 20 °C)
詳細
weakly basic anion exchange resin
フォーム
beads
自己発火温度
~800 °F
湿度
48-54%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
N-methylglucamine (free base form) functional group
粒径
500-700 μm
キャパシティ
0.7 meq/mL by wetted bed volume
分離法
affinity
SMILES記法
N(C(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)(Cc2c(cccc2)C=C)C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C16H25NO6.C10H10/c1-3-10-6-4-5-7-11(10)8-17(2)16(23)15(22)14(21)13(20)12(19)9-18;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3-7,12-16,18-23H,1,8-9H2,2H3;3-8H,1-2H2/t12-,13-,14+,15-,16?;/m1./s1
InChI Key
STVMLWQMXHXTJS-ULVCUCBLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アンバーライトIRA743遊離塩基は、スチレン系のマクロ網状形態です。
アプリケーション
水からホウ酸塩、ホウ酸、その他のホウ素種を除去するためのホウ酸塩に特異的なキレート樹脂。選択性が高く、塩基を含む塩が著しく干渉しません。
特徴および利点
N-メチルグルコサミンの官能性を持つ弱塩基性レジンで、ホウ素特異的な応用に用いられます。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
216445-250G:
216445-1KG:
216445-VAR:
216445-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Boron pollution in the Simav River, Turkey and various methods of boron removal.
Okay, O., et al.
Water Research, 19, 857-862 (1985)
Adsorption mechanism of hexavalent chromium removal using Amberlite IRA 743 resin.
Gandhi
Ion Exchange Letters , 3, 25-35 (2010)
Catalysis by Anion Exchange Resins.
Schmidle, Claude J., and Richard C. Mansfield.
Ind. and Eng. Chem., 44, 1388-1390 (1952)
Lei Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 5371-5371 (2020-10-25)
Autoinducer-2 (AI-2) is a quorum sensing signal that mediates communication within and between many bacterial species. However, its known receptors (LuxP and LsrB families) are not found in all the bacteria capable of responding to this signaling molecule. Here, we
関連コンテンツ
Research spans transition-metal catalysis, boron chemistry, organocatalysis, multicomponent reactions, and sustainable methods.