安全性情報
436658
Supelco
Ambersep 21K XLT Ion Exchange Resin
chloride form, 16-20 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥32,000
¥32,000
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥32,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
¥32,000
出荷予定日2025年4月16日
バルクの問い合わせ
製品名
Dowex 21K 塩化物フォーム,
フォーム
beads
品質水準
クロスリンク
<10 % cross-linked
湿度
50-58%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
trimethylamine
粒径
525-625 μm
キャパシティ
1.2 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
SMILES記法
[Cl-].[N+](C)(C)(C)c3ccc(cc3)C=C.c2(ccc(cc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C11H16N.C10H10.C8H8.ClH/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)12(2,3)4;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h5-9H,1H2,2-4H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1H/q+1;;;/p-1
InChI Key
BBQMUEOYPPPODD-UHFFFAOYSA-M
詳細
This is mining grade material, and does NOT meet FDA 21 CFR 173.25. For information on the Dowex 21K XLT resin, contact [email protected].
その他情報
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated with a suitable preliminary elution and wash.
法的情報
Ambersep is a registered trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
436658-1KG:
436658-VAR:
436658-BULK:
436658-250G:
436658-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Would AmberSep™ 21K Ion Exchange Resin be suitable for recovering palladium from a wastewater stream?
    1 回答
    1. Yes, this is an appropriate resin to use for this application.