スキップする
1162432
USP
ダイジン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ダイゼイン-7-O-β-D-グルコピラノシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
30 mg
カートの在庫状況を確認する
¥136,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C21H20O9
CAS番号:
分子量:
416.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
59741
¥136,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
daidzin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=O)C(=COc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c22-8-16-18(25)19(26)20(27)21(30-16)29-12-5-6-13-15(7-12)28-9-14(17(13)24)10-1-3-11(23)4-2-10/h1-7,9,16,18-23,25-27H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KYQZWONCHDNPDP-QNDFHXLGSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Daidzin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Astragalus Root
  • Astragalus Root Dry Extract
  • Astragalus Root Powder
  • Powdered Soy Isoflavones Extract
  • Soy Isoflavones Capsules
  • Soy Isoflavones Tablets
Biochem/physiol Actions
ダイジンは、骨髄間質細胞の骨芽細胞への変調分化、および脂肪細胞からの変調分化で試験された最も強力なイソフラボングリコシドでした。
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
PHR262342926PHL89182
ダイジン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162432
ダイジン
ダイジン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2623
ダイジン
ダイジン analytical standard
Supelco
42926
ダイジン
ダイジン phyproof® Reference Substance
PHL89182
ダイジン
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
-
API family
daidzin
API family
daidzin
API family
-
API family
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ダイジン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
1162432-30MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)