Merck
40721
Supelco
2-プロパンチオール
analytical standard
別名:
イソプロピルメルカプタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSH
CAS番号:
分子量:
76.16
Beilstein:
605260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
455 mmHg ( 37.8 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.425-1.427
n20/D 1.426 (lit.)
bp
57-60 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
密度
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)S
InChI
1S/C3H8S/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Propanethiol is a sulfur compound, which belongs to the family of volatile organic compounds (VOCs). It is a potential aroma ingredient of a variety of foods and beverages.[1][2][3]
アプリケーション
2-Propanethiol may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in beer,[1] food products,[2] fruits,[4] and industrial effluents[3] by various chromatography techniques.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-23.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-31 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
40721-VAR:
40721-1ML:
40721-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The perfume of carabao mangoes (Mangifera indica L.)
Naef R, et al.
European Food Research and Technology, 222(5-6), 554-558 (2006)
Isothermal Kovats retention indices of sulfur compounds on a poly (5\% diphenyl-95\% dimethylsiloxane) stationary phase
Miller KE and Bruno TJ
Journal of Chromatography A, 1007(1-2), 117-125 (2003)
Determination of sulphur compounds in beer using headspace solid-phase microextraction and gas chromatographic analysis with pulsed flame photometric detection
Hill PG and Smith RM
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 203-213 (2000)
New procedures for control of industrial effluents treatment processes
Boczkaj G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1503-1514 (2014)