アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.578 (lit.)
bp
103 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
密度
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
InChI Key
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
146862-10G:
146862-VAR:
146862-1G:
146862-5G:
146862-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック