表示を変更する
5 G
¥12,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15NO
CAS番号:
分子量:
189.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
61-64 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCCCC2
InChI
1S/C12H15NO/c14-10-11-4-6-12(7-5-11)13-8-2-1-3-9-13/h4-7,10H,1-3,8-9H2
InChI Key
ILJVPSVCFVQUAD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の合成で反応物として使用されます:
- 抗炎症剤
- 抗菌剤用として使用される、ピペリジンが組み込まれたα-アミノホスホネート
- HUVECおよびいくつかの腫瘍細胞株に対する成長阻害剤である5-ヒドロキシアウロン誘導体
- NR2B選択的NMDA受容体拮抗薬
- フレロピロリジン
- 重合プロセスを測定するためのフルオロフォア
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
678953-5G:
678953-VAR:
678953-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Elitsa Pavlova et al.
European biophysics journal : EBJ, 44(8), 623-634 (2015-08-01)
The overproduction of free radicals and reactive oxygen species (ROS) has been proved as a basic damage mechanism and cause for oxidative stress. Their measurement is often hindered by the low signal. This could be resolved with the application of