Merck
Y0000767
レゾルシノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1,3-ベンゼンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
906905
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 21.1 °C)
APIファミリー
resorcinol
自己発火温度
1126 °F
メーカー/製品名
EDQM
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Resorcinol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0000767-1EA:
Y0000767:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Frank Welsch
International journal of toxicology, 27(1), 59-63 (2008-02-23)
Medical case reports published in the 20th century over the course of several decades show that resorcinol caused reversible adverse effects on the human thyroid gland (TG) manifested as hypothyroidism. Affected patients had ulcerating leg varicosities and underwent prolonged treatment
Resorcinol.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 71 Pt 3, 1119-1131 (1999-09-07)
50% resorcinol peel.
P G Karam
International journal of dermatology, 32(8), 569-574 (1993-08-01)
Barry S Lynch et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 36(2), 198-210 (2002-12-04)
Resorcinol administered at high doses to rodents can disrupt thyroid hormone synthesis and can produce goitrogenic effects. These effects were not seen in a 2-year bioassay at doses of up to 520 mg/kg/day. There are species-specific differences in synthesis, binding
Ahmed M Elkhatat et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 23(26), 2887-2903 (2011-05-25)
An overview on the preparation and properties of resorcinol-formaldehyde (RF) organic and carbon gels reveals the fascinating and remarkably flexible properties of RF carbon and organic gels and how these properties are related to the synthesis and processing conditions. The