蒸気密度
3.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 21.1 °C)
アッセイ
98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
フォーム
solid
自己発火温度
1126 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
不純物
acidity or alkalinity, complies
related subst., complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% free acid (as H2SO4)
≤0.01% free alkali (as NH3)
≤0.01% pyrocatechol
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
損失
≤1.0% loss on drying (on silica gel)
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
complies for identity
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI Key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood, Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16101-50KG:
16101-6X250G:
16101-250G:
16101-100G:4548173921723
16101-VAR:
16101-1.5KG:
16101-1KG:
16101-6X1KG:
16101-BULK:
16101-25KG:
16101-6X100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック