Merck
39303
Supelco
[6]-ショウガオール
analytical standard
別名:
1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-4-デセン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥122,000
¥122,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥122,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24O3
CAS番号:
分子量:
276.37
Beilstein:
2056098
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥122,000
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCC\C=C\C(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H24O3/c1-3-4-5-6-7-8-15(18)11-9-14-10-12-16(19)17(13-14)20-2/h7-8,10,12-13,19H,3-6,9,11H2,1-2H3/b8-7+
InChI Key
OQWKEEOHDMUXEO-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
[6]-ショウガオールは刺激性であり[1]新鮮なショウガの根または乾燥熱処理した根に存在する最も豊富な脱水型ジンゲロールの1つです。[2]抗炎症剤として役立つ可能性があります。[3]
アプリケーション
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
この化合物は一般的に、ショウガ属の植物に含まれています。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
39303-VAR:
39303-10MG:
39303-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chia-Jui Weng et al.
Molecular nutrition & food research, 56(8), 1304-1314 (2012-06-21)
We previously demonstrated that 6-shogaol and 6-gingerol, two active compounds in ginger (Zingiber officinale), possess antiinvasive activity against highly metastatic hepatoma cells. The aims of this study were to evaluate the inhibitory effect and molecular mechanism underlying the transcription and
Ya-Ling Hsu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(3), 852-861 (2012-01-10)
4-Shogaol is one of the phytoconstituents isolated from dried red ginger, which is commercially available to consumers. Some active constituents from ginger have been found to have anti-inflammatory and antioxidant effects, but studies on 4-shogaol have been relatively rare. This
Yingdong Zhu et al.
PloS one, 8(1), e54677-e54677 (2013-02-06)
Our previous study found that [6]-shogaol, a major bioactive component in ginger, is extensively metabolized in cancer cells and in mice. It is unclear whether these metabolites retain bioactivity. The aim of the current study is to synthesize the major
Sehwan Shim et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(3-4), 597-602 (2011-12-07)
[6]-Shogaol has beneficial effects in spinal neuronal regeneration, but associated molecules and mechanisms are not identified. Neurotrophic factors, including brain-derived neurotrophic factor (BDNF), are associated with proliferation and differentiation of neuronal cells and exert a neuroprotective effect in neurodegenerative models.
Min-Ji Bak et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(7), 8037-8055 (2012-07-06)
The rhizome of ginger (Zingiber officinale Roscoe) is known to have several bioactive compounds including gingerols and shogaols which possess beneficial health properties such as anti-inflammatory and chemopreventive effects. Based on recent observations that 6-shogaol may have more potent bioactivity