Merck
PHL89202
[8]-ジンゲロール
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-5-ヒドロキシ-1-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-3-ドデカノン, 8-ジンゲロール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥79,400
¥79,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥79,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H30O4
CAS番号:
分子量:
322.44
Beilstein:
2059802
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥79,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI Key
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
[8]-ジンゲロールは、ショウガ(Zingiber officinale)に含まれる生物活性化合物であり、抗炎症作用と抗酸化作用を示します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89202-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)