安全性情報
G-027
Supelco
Ginger Gingerols and Shogaols Mix solution
certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Gingerols/Shogaols Mix Solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥91,700
¥91,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥91,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H26O4
分子量:
294.39
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥91,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
6-Gingerol, 500 μg/mL
8-Gingerol, 500 μg/mL
10-Gingerol, 500 μg/mL
6-Shogaol, 500 μg/mL
8-Shogaol, 500 μg/mL
10-Shogaol, 500 μg/mL
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
This phytochemical certified reference materials mix is produced at the Millipore Sigma Cerilliant site in Round Rock Texas under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation. A comprehensive certificate including traceable values and expanded uncertainties for all the analytes is available.
genus zingiber
Discover the entire range of phytochemical certified reference material solutions from Cerilliant
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-027-1ML:4548173368153
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)