Merck
W252204
Sigma-Aldrich
ジンジャー油
natural, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥15,400
1 KG
¥33,800
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥15,400
1 KG
¥33,800
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2522
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
¥15,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
Zingiber officinale Roscoe
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −39°, neat
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ginger; citrus; woody; spicy
関連するカテゴリー
詳細
ジンジャー油には通常、ジンギベレン、ar-クルクメン、β-ビサボレン、およびβ-セスキフェランドレンなどのセスキテルペン炭化水素類と、ゲラニアール、ネラール、およびカンフェンなどのモノテルペン類が含まれています。[1]
生物化学的/生理学的作用
30 ppmで味覚を感じます。
調製ノート
抽出法:水蒸気蒸留
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W252204-5KG-K:
W252204-SAMPLE:
W252204-1KG-K:
W252204-250G:
W252204-4KG:
W252204-VAR-K:
W252204-4KG-K:
W252204-VAR:
W252204-10KG-K:
W252204-SAMPLE-K:
W252204-250G-K:
W252204-BULK-K:
W252204-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
資料
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.