36932
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド
analytical standard
別名:
CTAB, セチルトリメチルアンモニウムブロミド, セトリモニウムブロミド, パルミチルトリメチルアンモニウムブロミド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
cationic
アッセイ
98-102%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
364.45 g/mol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-251 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- CTAB in various water samples by combining a dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) technique with high performance liquid chromatography.[2]
- CTAB in pharmaceutical formulations by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP- HPLC).[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36932-1G:
36932-BULK:
36932-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック