安全性情報
8.14119
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
別名:
Hexadecyltrimethylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H33N(CH3)3Br
CAS番号:
分子量:
364.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-311-3
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
solid
有効性
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
237-243 °C
溶解性
55 g/L
かさ密度
390 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
471.2 °F - closed cup
引火点(℃)
244 °C - closed cup