Merck
36194
Supelco
ホサロン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
¥12,600
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15ClNO4PS2
CAS番号:
分子量:
367.81
Beilstein:
694650
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,600
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)SCN1C(=O)Oc2cc(Cl)ccc12
InChI
1S/C12H15ClNO4PS2/c1-3-16-19(20,17-4-2)21-8-14-10-6-5-9(13)7-11(10)18-12(14)15/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3
InChI Key
IOUNQDKNJZEDEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phosalone is a commonly used, organophosphate insecticide, which can find applications in agricultural production.[1] It can act effectively on lipid peroxidation and other antioxidant enzymes like superoxide dismutase, catalase and also glutathione peroxidase.[2]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36194-100MG:4548173904085
36194-VAR:
36194-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
MCPA PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45555
MCPA
ジクロルボス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
ジクロルボス
エチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45477
エチオン
メタラキシル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32012
メタラキシル
Synergism of resistance to phosalone and comparison of kinetic properties of acetylcholinesterase from four field populations and a susceptible strain of Colorado potato beetle
Mohamadi M.M, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 98, 254-262 (2010)
Role of reactive oxygen species in organophosphate insecticide phosalone toxicity in erythrocytes in vitro
Altuntas.I, et al.
Toxicology in vitro, 17, 153-157 (2003)
T Mergnat et al.
Food additives and contaminants, 12(6), 759-767 (1995-11-01)
Dehydrated fruits and vegetables, which may well be used in baby foods, must be of excellent bacteriological quality with an absence of contamination. In order to define the effects of the industrial dehydration process, according to the 'Hatmacker' drying method
I Altuntas et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 17(2), 153-157 (2003-03-26)
Reactive oxygen species (ROS) caused by organophosphates may be involved in the toxicity of various pesticides. Therefore, in this study we aimed to investigate how an organophosphate insecticide, phosalone, affects lipid peroxidation (LPO) and the antioxidant defence system in vitro.
Stano Pekár et al.
Pest management science, 61(12), 1179-1185 (2005-09-10)
Integrated pest management includes the use of various pesticides that can have a detrimental effect on spiders. A pesticide can express its activity directly or via residues. Most of the attention paid to the impact of pesticides on spiders has