Merck
36128
Supelco
シペルメトリン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥14,900
¥14,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥14,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19Cl2NO3
CAS番号:
分子量:
416.30
Beilstein:
8444118
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
詳細
mixture of isomers
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.57
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
InChI Key
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シペルメトリンは合成ピレスロイド系殺虫剤であり[1][2][3]、綿や野菜類の農業生産において害虫防除に使用することができます[1]。また、衛生害虫駆除にも用いることができます。[2]
アプリケーション
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system, Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36128-VAR:
36128-BULK:
36128-100MG:4548173905242
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Biodegradation of cypermethrin by Micrococcus sp. strain CPN 1
Tallur.NP, et al.
Biodegradation, 19, 77-82 (2008)
Carcinogenic and cocarcinogenic potential of cypermethrin on mouse skin
Shukla Y, et al.
Cancer Letters, 182, 33-41 (2002)
Toxicity of cypermethrin on growth, pigments, and superoxide dismutase of Scenedesmus obliquus
Li X, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 60, 188-192 (2005)
George P Lahm et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(22), 4898-4906 (2005-09-17)
A novel class of anthranilic diamides has been discovered with exceptional insecticidal activity on a range of Lepidoptera. These compounds have been found to exhibit their action by release of intracellular Ca2+ stores mediated by the ryanodine receptor. The discovery
María Carla Cecere et al.
Journal of medical entomology, 50(2), 394-403 (2013-04-02)
The effectiveness of two doses of suspension concentrate (SC) pyrethroid insecticides in suppressing peridomestic populations of Triatoma infestans (Klug) was evaluated in 28 rural communities located in Santiago del Estero province, northwestern Argentina, including 388 houses and 1,516 identified sites.