Merck
33388
Supelco
ホレート
PESTANAL®, analytical standard
別名:
O,O-ジエチル S-(エチルチオメチル) ホスホロジチオアート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,700
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17O2PS3
CAS番号:
分子量:
260.38
Beilstein:
1708517
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥16,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)SCSCC
InChI
1S/C7H17O2PS3/c1-4-8-10(11,9-5-2)13-7-12-6-3/h4-7H2,1-3H3
InChI Key
BULVZWIRKLYCBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Phorate is an organophosphate insecticide used to control sap-feeding insects including various beetles, mites, grubs, and worms in agricultural crop cultivation.[1]
アプリケーション
Phorate may be used as a reference standard for the determination of the analyte in peanut oil, soybean oil and sesame oil using gas chromatography coupled with flame photometric detector (GC-FPD).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33388-100MG:4548173955612
33388S-10G:
33388-BULK:
33388-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ジクロルボス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45441
ジクロルボス
ディルドリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33491
ディルドリン
α-HCH certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
74142
α-HCH
Sulfotep PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45664
Sulfotep
テルブホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45313
テルブホス
Changkun Li et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2048-2048 (2018-09-21)
This work performed a large scale assessment for organophosphorus pesticides (OPPs) degradation activity of 121 Lactobacillus (L.) plantarum strains. Six L. plantarum strains (P9, IMAU80110, IMAU40100, IMAU10585, IMAU10209, and IMAU80070) were found to possess high capacity of degrading three commonly
Determination of organophosphorus pesticides in soybean oil, peanut oil and sesame oil by low-temperature extraction and GC-FPD.
Li L, et al.
Chromatographia, 66(7-8), 625-629 (2007)
Quaiser Saquib et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(8), 1787-1795 (2011-05-12)
Phorate, an organophosphorus insecticide is known for its adverse effects on acetylcholinesterase, and other neuronal and pulmonary activities. Most likely, the toxicity of drugs/agrochemicals is modulated through cellular distribution bound to plasma proteins. Therefore, the in vitro interaction of phorate
Quaiser Saquib et al.
Toxicology and applied pharmacology, 259(1), 54-65 (2011-12-27)
Male Wistar rats exposed to a systemic organophosphorus insecticide, phorate [O,O-diethyl S-[(ethylthio) methyl] phosphorothioate] at varying oral doses of 0.046, 0.092 or 0.184mg phorate/kg bw for 14days, exhibited substantial oxidative stress, cellular DNA damage and activation of apoptosis-related p53, caspase
Ramon Lavado et al.
Environmental science & technology, 45(10), 4623-4629 (2011-04-15)
Previous studies in euryhaline fish have shown that acclimation to hypersaline environments enhances the toxicity of thioether organophosphate and carbamate pesticides. To better understand the potential mechanism of enhanced toxicity, the effects of the organophosphate insecticide phorate were evaluated in