Merck
34008
Supelco
2-NP-AOZ-d4
VETRANAL®, analytical standard
別名:
3-(2-Nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥67,300
¥67,300
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥67,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H5D4N3O4
CAS番号:
分子量:
239.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥67,300
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
InChI Key
OHYXOGZWSSNLON-XMKBWRBRSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-NP-AOZ-d4 may be used as an internal standard for the quantification and analysis of 5-(morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzyliden-amino)-2-oxazolidinone (2-NP-AOZ) in shrimp,[1] poultry meat,[2] fish,[2] honey[2] and milk[2] samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)[1] and liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS/MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34008-VAR-R:
34008-BULK-R:
34008-10MG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Development and validation of confirmatory method for analysis of nitrofuran metabolites in milk, honey, poultry meat and fish by liquid chromatography-mass spectrometry.
Alkan F, et al.
Macedonian Veterinary Review, 39(1), 15-22 (2016)
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)