製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+3
SMILES記法
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
34006-10MG-R:
34006-VAR-R:
34006-BULK-R:
この製品を見ている人はこちらもチェック