Merck
33490
Supelco
HMDI
analytical standard
別名:
4,4′-メチレン-ビス(イソシアン酸シクロヘキシル), 4,4′-HMDI, 4,4′-ジイソシアナト-メチレンジシクロヘキサン, ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 ML
¥10,200
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 ML
¥10,200
About This Item
化学式:
CH2(C6H10NCO)2
CAS番号:
分子量:
262.35
Beilstein:
2217800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
品質
mixture of isomers
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI Key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本物質は、食品と接触することを意図したプラスチックに関するEU規則10/2011の輸入自由品目リストに記載されています。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33490-BULK-R:
33490-VAR-R:
33490-2ML-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tzu-Wen Chuang et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 86(3), 648-661 (2007-11-21)
Poor compatibility between blood and metallic coronary artery stents is one reason for arterial restenosis; however, the immobilization of anticoagulant agents on the surface of the stent is a feasible method of improving stent compatibility. Heparin, a well-known anticoagulant, has
I R White et al.
Contact dermatitis, 9(4), 300-303 (1983-07-01)
Organic di-isocyanates are used widely in industry. The concomitant respiratory complications are well-known. Cutaneous problems precipitated by skin contact with these chemicals are less well recognised. Allergic contact dermatitis caused by exposure to di-cyclohexylmethane 4,4'-di-isocyanate has been demonstrated in a
Y M Sun et al.
Biomaterials, 18(7), 527-533 (1997-04-01)
Composite membranes were prepared by casting a linear poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (pHEMA) solution onto polyester non-woven supports, and then the supported pHEMA within the membranes was cross-linked by a diisocyanate cross-linking agent to form a network structure. The swelling and permeation
T-W Chuang et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 85(3), 722-730 (2007-09-28)
Poor compatibility between blood and metallic coronary artery stents is one reason for arterial restenosis. Immobilization of anticoagulant agents on the stent's surface is feasible for improving compatibility. We examined possible surface-coupling agents for anticoagulant agent immobilization. Hexamethylene diisocyanate (HMDI)
Nasim Annabi et al.
Biomaterials, 30(27), 4550-4557 (2009-06-09)
In this study the feasibility of using high pressure CO2 to produce porous alpha-elastin hydrogels was investigated. Alpha-elastin was chemically crosslinked with hexamethylene diisocyanate that can react with various functional groups in elastin such as lysine, cysteine, and histidine. High