グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
不純物
≤1% water
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
n20/D 1.521
bp
95-98 °C/7.5 mmHg (lit.)
密度
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CN=C2CCCN2C1
InChI
1S/C7H12N2/c1-3-7-8-4-2-6-9(7)5-1/h1-6H2
InChI Key
SGUVLZREKBPKCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]non-5-ene (DBN) is an amidine base commonly used in the base-mediated eliminations, condensations, esterifications, isomerizations, carboxylations and carbonylations.[1][2]
- It is used in the preparation of supertetrahedral chalcogenide clusters and single crystals of polymer-chalcogenide composites.[3][4]
- It also acts as a catalyst for the regioselective Friedel-Crafts C-acylation of pyrroles.[5]
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
33471-100ML:
33471-VAR:
33471-20L:
33471-2.5L:
33471-INTR:
33471-BULK:
33471-500ML:
33471-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ