製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-62 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCC(=O)Oc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C15H17I2NO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(19)20-15-12(16)8-11(10-18)9-13(15)17/h8-9H,2-7H2,1H3
InChI Key
QBEXFUOWUYCXNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33381-VAR:
33381-BULK:
33381-100MG:4548173997148
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ