Merck
46336
Supelco
シニドンエチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
cis-エチル 2-クロロ-3-[2-クロロ-5-(1,3,4,5,6,7-ヘキサヒドロ-1,3-ジオキソ-2H-イソインドール-2-イル)フェニル]-2-プロペン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,700
¥15,700
0 left in stock
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17Cl2NO4
CAS番号:
分子量:
394.25
Beilstein:
8446817
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,700
0 left in stock
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)\C(Cl)=C\c1cc(ccc1Cl)N2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O
InChI
1S/C19H17Cl2NO4/c1-2-26-19(25)16(21)10-11-9-12(7-8-15(11)20)22-17(23)13-5-3-4-6-14(13)18(22)24/h7-10H,2-6H2,1H3/b16-10-
InChI Key
NNKKTZOEKDFTBU-YBEGLDIGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cinidon-ethyl is a herbicide used to control broadleaf weeds in cereals.[1]
アプリケーション
Cinidon-ethyl may be used as a reference standard for the analysis of cinidon-ethyl pesticide residue in fruits and vegetables using QuEChERS method followed by liquid chromatography coupled with mass spectrometry (LC–MS/MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
46336-VAR:
46336-BULK:
46336-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
QuEChERS analytical method for determination of 93 pesticide residues in apples and potatoes using LC--MS/MS.
Attallah E R, et al.
Journal of Applied Sciences Research, 8, 5690-5697 (2012)
Involvement of Ethylene in the Induction of Cotton Defoliation by the Isoindoldione Cinidon-ethyl.
Grossmann K.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 68(1), 42-48 (2000)