Merck
36198
Supelco
Ioxynil-methyl
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,600
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5I2NO
CAS番号:
分子量:
384.94
Beilstein:
3260654
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥13,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H5I2NO/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3H,1H3
InChI Key
LDZMXYUHLHAQAY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36198-100MG:4548173904283
36198-VAR:
36198-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)