Merck
32999
Supelco
アミノエトキシビニルグリシン 塩酸塩
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(S)-trans-2-アミノ-4-(2-アミノエトキシ)-3-ブテン酸 塩酸塩, L-α-(2-アミノエトキシビニル)グリシン 塩酸塩, AVG-HCl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥109,000
¥109,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.63
Beilstein:
6715149
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥109,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI Key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
エチレンの生合成が阻害されるため、AVG処理した植物の果物は成熟が遅れます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32999-25MG:
32999-BULK:
32999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Chenshuo Chang et al.
Journal of plant physiology, 167(14), 1152-1156 (2010-07-08)
Ethylene is an important plant gas hormone, and the amino acid Glu is emerging as a messenger molecule in plants. To evaluate the role of ethylene and Glu in seed germination and radicle growth under salt stress, effects of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic
S Ali et al.
Journal of applied microbiology, 113(5), 1139-1144 (2012-07-24)
The ability of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase-containing plant growth-promoting bacterial (PGPB) endophytes Pseudomonas fluorescens YsS6 and Pseudomonas migulae 8R6, their ACC deaminase minus mutants and the rhizospheric plant growth-promoting bacterium Pseudomonas putida UW4 to delay the senescence of mini carnation cut
Pratik H Lodha et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 19(3), 383-391 (2009-12-17)
Cystathionine beta-lyase (CBL) catalyzes the hydrolysis of L-cystathionine (L-Cth) to produce L-homocysteine, pyruvate, and ammonia. A series of active-site mutants of Escherichia coli CBL (eCBL) was constructed to investigate the roles of residues R58, R59, D116, W340, and R372 in
Yoram Kapulnik et al.
Journal of experimental botany, 62(8), 2915-2924 (2011-02-11)
Strigolactones (SLs) or derivatives thereof have been identified as phytohormones, and shown to act as long-distance shoot-branching inhibitors. In Arabidopsis roots, SLs have been suggested to have a positive effect on root-hair (RH) elongation, mediated via the MAX2 F-box. Two
Sivasenkar Lingam et al.
The Plant cell, 23(5), 1815-1829 (2011-05-19)
Understanding the regulation of key genes involved in plant iron acquisition is of crucial importance for breeding of micronutrient-enriched crops. The basic helix-loop-helix protein FER-LIKE FE DEFICIENCY-INDUCED TRANSCRIPTION FACTOR (FIT), a central regulator of Fe acquisition in roots, is regulated