スキップする
A6685
(S)-trans-2-アミノ-4-(2-アミノエトキシ)-3-ブテン酸塩酸塩
BioReagent, suitable for plant cell culture, powder
別名:
(S)-trans-2-アミノ-4-(2-アミノエトキシ)-3-ブテン酸 塩酸塩, L-α-(2-アミノエトキシビニル)グリシン 塩酸塩, AVG-HCl
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥60,100
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥244,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
196.63
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6715149
Form:
powder
¥60,100
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 2 mg/mL
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCO\C=C\[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3.ClH/c7-2-4-11-3-1-5(8)6(9)10;/h1,3,5H,2,4,7-8H2,(H,9,10);1H/b3-1+;/t5-;/m0./s1
InChI key
ZDCPLYVEFATMJF-BTIOQYSDSA-N
Application
エチレンの生合成が阻害されるため、AVG処理した植物の果物は成熟が遅れます。
(S)-trans-2-アミノ-4-(2-アミノエトキシ)-3-ブテン酸塩酸塩(またはAVG)は、発芽試験に用いる種子成長培地のサプリメントとして使用されています。[1]
Biochem/physiol Actions
(S)-trans-2-アミノ-4-(2-アミノエトキシ)-3-ブテン酸塩酸塩は、エチレン合成阻害物質です。[1]重力屈性や帯化/石化などの植物プロセスにおけるエチレンの役割を研究するために使用されています。
Disclaimer
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。@′’’’@
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
C7477SML1466SML1158
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 2 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
application(s)
agriculture
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)