Merck
32942
Supelco
ロベニジン-d8 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
1,3-ビス[(4-クロロベンジリデン)アミノ]グアニジン-d8 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥60,700
¥60,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥60,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15D8H5Cl2N5 · HCl
CAS番号:
分子量:
378.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥60,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
質量シフト
M+8
SMILES記法
Cl.[2H]c1c([2H])c(\C=N\NC(=N)N\N=C\c2c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c2[2H])c([2H])c([2H])c1Cl
InChI
1S/C15H13Cl2N5.ClH/c16-13-5-1-11(2-6-13)9-19-21-15(18)22-20-10-12-3-7-14(17)8-4-12;/h1-10H,(H3,18,21,22);1H/b19-9+,20-10+;/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D;
InChI Key
LTWIBTYLSRDGHP-YVXDQVGZSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Robenidine-d8 hydrochloride is the salt of deuterated analog of coccidiostat compound, robenidine.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Robenidine-d8 hydrochloride may be used as a precursor for the preparation of robenidine-d8 which can be used as an analytical standard for the determination of robenidine in eggs[1] and animal feed[2] by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32942-BULK:
32942-10MG:
32942-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatography-mass spectrometry.
Pietruk K, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 112(1-2), 50-59 (2015)
Development and validation of a multi-residue liquid chromatography-tandem mass spectrometry confirmatory method for eleven coccidiostats in eggs.
Galarini R, et al.
Analytica Chimica Acta, 700(1-2), 167-176 (2011)