32926
32926-1ML
¥92,000
1 of 10
Supelco
34134
B-Trichothecene mix, (DON, NIV, 3-AcDON, 15-AcDON)
34143
フモニシン混合物
Sigma-Aldrich
28562
Atto 488マレイミド
34036
アフラトキシンMix 4成分 溶液
P1639
パツリン
CRM46304
アフラトキシンMix
34071
T2-Toxin solution
A6636
アフラトキシンB1 from Aspergillus flavus
33415
CRM46303
analytical standard
limited shelf life, expiry date on the label
not available in USA
HPLC: suitablegas chromatography (GC): suitable
cleaning productscosmeticsfood and beveragespersonal care
multi-component solution
−20°C
Danger
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
3 - Flammable liquids
WGK 2
35.6 °F - closed cup
2 °C - closed cup
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
劇物
第4類:引火性液体 第一石油類 危険等級II 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
32926-1ML:4548173291703 32926-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
34037
オクラトキシンA 溶液
51800C
クレイコーム培地