テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
This aflatoxin mix 4 solution was used as follows:
- Ultra-high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UHPLC-FLD) based quantification of aflatoxins— B1, B2, G1, and G2, in the coffee bean and powder samples
- Estimation of aflatoxins (B1, B2, G1, and G2) in samples of maize, rice, sorghum meal, and peanuts by ultra high-performance liquid chromatography coupled with a fluorescence detector
- Determination of naturally occurring aflatoxins in 65 peanut-enriched flour samples by high-performance liquid chromatography (HPLC) combined with fluorescence detection
構成
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33415-2ML-BULK:
33415-2ML:4548173258102
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns