スキップする
28562
Atto 488マレイミド
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
Atto 488
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥62,000
この商品について
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.32
MDL number:
¥62,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 501-506 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto 488マレイミドは、高い分子吸収量(90.000)および量子収量(0.80)を有する親水性蛍光標識です。蛍光活性は最大501 nmで励起され、最大発光は523 nmです。 Atto 488マレイミドはアルゴンレーザー励起に最適化されており、高い光安定性を特徴とします。マレイミドの非反応性マレアミン酸異性体混合物へのを加水分解は、特にpH 8以上ではチオール修飾と顕著に競合することがあります。この標識の基質結合後の正味電荷は-1です。
Application
Atto 488マレイミドはアミンの標識に用いられますが、通常はマレイミドとチオールの反応よりも高いpHを必要とします。チオール基に適した蛍光標識です。
Legal Information
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
416986733528616
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
67335
Atto 488 DOPE
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling )
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 501-506 nm Amax
UV absorption
λ: 501-507 nm Amax
UV absorption
λ: 505.0-511.0 nm Amax
UV absorption
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
28562-1MG-F: + 28562-1MG-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)