Merck
32820
Supelco
アシベンゾラール-S-メチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
S-メチル-1,2,3-ベンゾチアジアゾール-7-カルボチオ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,900
¥12,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2OS2
CAS番号:
分子量:
210.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,900
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CSC(=O)c1cccc2nnsc12
InChI
1S/C8H6N2OS2/c1-12-8(11)5-3-2-4-6-7(5)13-10-9-6/h2-4H,1H3
InChI Key
UELITFHSCLAHKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アシベンゾラル-S-メチルは、サリチル酸の機能的類似体の1つであり、植物に全身性獲得抵抗性をもたらすことができます。[1]
アプリケーション
アシベンゾラル-S-メチルは、以下の分析対象物の測定のための分析参照標準として使用できます。
  • タンデム質量分析と組み合わせた低圧ガスクロマトグラフィーおよび液体クロマトグラフィー(LPGC-MS/MSおよびLC-MS/MS)による食品サンプル。[2]
  • LC-MS/MSによるタバコのサンプル。[3]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32820-VAR:
32820-100MG:
32820-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Robert N Schaeffer et al.
Oecologia, 186(4), 973-982 (2018-01-25)
Herbivore-induced changes in host quality mediate indirect interactions between herbivores. The nature of these indirect interactions can vary depending on the identity of herbivores involved, species-specific induction of defense-signaling pathways, and sequence of attack. However, our understanding of the role
SABP2, a methyl salicylate esterase is required for the systemic acquired resistance induced by acibenzolar-S-methyl in plants.
Tripathi D, et al.
Febs Letters, 584(15), 3458-3463 (2010)
María Pilar López-Gresa et al.
Viruses, 11(5) (2019-05-17)
Benzothiadiazole (BTH) is a functional analogue of the phytohormone salycilic acid (SA) involved in the plant immune response. NahG tomato plants are unable to accumulate SA, which makes them hypersusceptible to several pathogens. Treatments with BTH increase the resistance to
Süleyman Bodur et al.
Environmental monitoring and assessment, 192(4), 253-253 (2020-03-31)
This study describes the development of a sensitive and accurate dispersive liquid-liquid microextraction strategy for the preconcentration and determination of selected pesticides in wastewater and lake water samples by gas chromatography-mass spectrometry. Determination of these pesticides at high accuracy and
Use of ammonium formate in QuEChERS for high-throughput analysis of pesticides in food by fast, low-pressure gas chromatography and liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Gonzalez-Curbelo MA, et al.
Journal of Chromatography A, 1358(15), 75-84 (2014)