Merck
298611
Sigma-Aldrich
Tetradecanophenone
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,730
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,730
About This Item
化学式:
C6H5CO(CH2)12CH3
CAS番号:
分子量:
288.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
solid
bp
212 °C/12 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C20H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15-18-20(21)19-16-13-12-14-17-19/h12-14,16-17H,2-11,15,18H2,1H3
InChI Key
LXUIUVLDNRQBQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Separation of dodecanophenone (C18), tetradecanophenone (C20), hexadecanophenone (C22) and octadecanophenone has been achieved by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
298611-5G:
298611-VAR:
298611-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Separation of very hydrophobic compounds by hydrophobic interaction electrokinetic chromatography.
Ahuja ES and Foley JP.
Journal of Chromatography A, 680(1), 73-83 (1994)