Merck
32502
Sigma-Aldrich
8-キノリノール
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (perchloric acid titration)
別名:
8-ヒドロキシキノリン, オキシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥25,200
¥25,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥25,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO
CAS番号:
分子量:
145.16
Beilstein:
114512
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥25,200
出荷予定日2025年6月02日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99% (perchloric acid titration)
フォーム
solid
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.05% insoluble in ethanol
強熱残分
≤0.05% (as SO4)
mp
72.5-74.0 °C
72.5-75 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
適合性
passes test for suitability for Mg decision
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
Oc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
InChI Key
MCJGNVYPOGVAJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8-Quinolinol (QOH) forms complexes with heavy metals [Pt(II), Pb(II), Bi(III), Ir(III)]. These complexes show long-lived phosphorescence and excited state absorption in solutions.[1] It has been reported to form metal chelate complexes.[2] Immobilized 8-quinolinol has been widely used in the preconcentration step during the extraction of metals.[3]
Chemical structure: quinolone
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32502-1.5KG:
32502-100G:
32502-BULK:
32502-6X100G:
32502-VAR:
32502-6X250G:
32502-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The reactions of 8-quinolinol.
Phillips JP.
Chemical Reviews, 56(2), 271-297 (1956)
Synthesis, crystal structure and spectral properties of VO (acetylacetone benzoylhydrazone)(8-quinolinol).
Liu SX and Gao S.
Polyhedron, 17(1), 81-84 (1998)
Phosphorescent 8-quinolinol metal chelates. Excited-state properties and redox behavior.
Ballardini R, et al.
Inorganic Chemistry, 25(22), 3858-3865 (1986)
Synthesis of silica-immobilized 8-quinolinol with (aminophenyl) trimethoxysilane.
Marshall MA and Mottola HA.
Analytical Chemistry, 55(13), 2089-2093 (1983)
María Isabel Fernández-Bachiller et al.
Journal of medicinal chemistry, 53(13), 4927-4937 (2010-06-16)
Tacrine and PBT2 (an 8-hydroxyquinoline derivative) are well-known drugs that inhibit cholinesterases and decrease beta-amyloid (Abeta) levels by complexation of redox-active metals, respectively. In this work, novel tacrine-8-hydroxyquinoline hybrids have been designed, synthesized, and evaluated as potential multifunctional drugs for