Merck
539813
Sigma-Aldrich
3-アミノ-5-ブロモベンゾトリフルオリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,700
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,700
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Br)CF3
CAS番号:
分子量:
240.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
220-223 °C (lit.)
密度
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Nc1cc(Br)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-1-4(7(9,10)11)2-6(12)3-5/h1-3H,12H2
InChI Key
HJTLKVYOWNTDPF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Amino-5-bromobenzotrifluoride may be used in the synthesis of 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539813-BULK:
539813-VAR:
539813-25G:
539813-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the