グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline
自己発火温度
1112 °F
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.005% in water soluble matter
損失
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.0 (20 °C, 5%)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.2 mg/kg
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI Key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Jan Code
32318-BULK-M:
32318-2.5KG-M:
32318-500G-M:
アクティブなフィルタ