Merck
320463
Sigma-Aldrich
三塩化リン
ReagentPlus®, 99%
別名:
塩化リン(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PCl3
CAS番号:
分子量:
137.33
Beilstein:
969177
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気密度
4.75 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 20 °C)
125 mmHg ( 25 °C)
385 mmHg ( 55 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
74-78 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.574 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
ClP(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI Key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320463-BULK:
320463-1L:4548173134840
320463-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The microwave spectra and molecular structure of phosphorus and arsenic trichloride.
Kisliuk P and Townes CH.
J. Chem. Phys. , 18(8), 1109-1110 (1950)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)
Yousef Beni et al.
Tetrahedron letters, 56(17), 2247-2250 (2015-12-15)
Dinucleoside phosphorochloridite were synthesized from phosphorus trichloride and three nucleoside analogues, 3'-fluoro-2',3'-dideoxythymidine (FLT), 2',3'-dideoxy-5-fluoro-3'-thiacytidine (FTC), and 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine (3TC), in a multistep synthesis. Polymer-bound
Synthesis and properties of 4-(dibromomethyl) benzenecarbaldehyde.
Gazizov MB, et al.
Tetrahedron Letters, 57(2), 210-212 (2016)
The addition of phosphorus trichloride to olefins.
Kharasch MS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 67(10), 1864-1865 (1945)