Merck
8.22322
Sigma-Aldrich
Phosphorus trichloride
for synthesis
別名:
Phosphorus trichloride, Phosphorus(III) chloride, Phosphorus chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-749-3
NACRES:
NA.22
bp:
76 °C/1013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
131 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (argentometric)
フォーム
liquid
有効性
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
bp
76 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
P(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI Key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Phosphorus trichloride (PCl3) can be used as:
  • A chlorinating agent for the alcohols, aldehydes, ketones, and carboxylic acids.[1]
  • A reagent to convert alcohols, diols, and phenols to phosphites.[1]
  • A reducing agent to reduce sulfoxides, amine N-oxides, and hydroxy amides to corresponding sulfides, amines, and amides.[1]
It can also be used as a reagent to synthesize:
  • Phosphaindolizines and thiazolodiazaphospholes by reacting with quaternary ammonium salts.[1]
  • Phosphorus-containing ligand molecules via the introduction of the phosphorus atom.[1]
  • Benzidronate by treating with phenylacetic acid and phosphorous acid in methanesulfonic acid, followed by hydrolysis.[2]
アナリシスノート
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.572 - 1.574
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Phosphorus (III) Chloride
Moder Kenneth P
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)