安全性情報
1.06130
Supelco
Mixed indicator 5
pH indicator, for ammonia titrations
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Mixed indicator 5, for ammonia titrations
品質水準
自己発火温度
425 °C (ethanol)
pH
4.4-5.8 (20 °C in H2O)
転移温度
flash point 14 °C
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Application test: conforms
pH-value (20 °C): 5.0 - 5.5
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類