Merck
114367
Sigma-Aldrich
ブロモクレゾールグリーン ナトリウム塩
ACS reagent, 90% (HPLC), Dye content 90 %
別名:
3′,3″,5′,5″-テトラブロモ-m-クレゾールスルホンフタレイン ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥16,900
25 G
¥56,700
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥16,900
25 G
¥56,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H13Br4NaO5S
CAS番号:
分子量:
720.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥16,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
アッセイ
90% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
組成
Dye content, 90%
visual transition interval
3.8, yellow(Visual Interval Pass)
3.8-5.2, yellow to blue
4.5, green
5.4, blue(Visual Interval Pass)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI Key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bromocresol Green (BCG), also known as bromcresol green, is a synthetic, anionic, triphenylmethane dye belonging to the phthalein and sulphonphthalein dyes group. It is commonly used as a pH indicator as it changes color from yellow to blue-green at pH 3.8-5.4.[1] The monosodium salt of bromocresol green is highly ionizable in water.[2] The dye at a higher pH level produces a large and weakly lipophilic dianion.[3]
アプリケーション
ブロモクレゾールグリーン(BCG)はpH感受性のトリフェニルメタン色素であり、様々な比色検出法で有用です。タンパク質定量や電荷移動錯体形成プロセスにおいて、DNAアガロースゲル電気泳動のトラッキング色素として使用されます。TLCでは、官能基のpKaが5.0以下の化合物の可視化にBCGが使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114367-5G:
114367-BULK:
114367-1G:
114367-25G:
114367-VAR:
114367-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.