製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)CC
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-4-11-8-12-7(10)13-9(14-8)15(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3,(H,11,12,13,14)
InChI Key
HFBWPRKWDIRYNX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- In milk samples based on microwave-assisted ionic liquid microextraction (MAILME) coupled with high-performance liquid chromatography (HPLC).[2]
- In traditional Chinese medicines (TCMs) by liquid chromatography combined with ultra fast electrospray ionization tandem mass spectrometry (UFLC-ESI-MS/MS) method.[3]
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31761-VAR:
31761-BULK:
31761-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ