CRM18501
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F06
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
6-(7-Amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoic acid hydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[n]21ncnc2NC(=CC)C(=C1N)CCCCCC(=O)O
InChI Key
XJCSIYKKYXQBGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
M650F06 is a metabolite of ametoctradin.
Ametoctradin is a contact fungicide with protective action and is used for controlling oomycetes such as Plasmopara viticola in grapes, Phytophthora infestans in potatoes and tomatoes, Phytophthora, Peronospora, and Pseudoperonospora spp. in vegetables. EFSA established a provisional residue definition for enforcement and risk assessment in animal matrices as “ametoctradin, M650F01, and M650F06, expressed as ametoctradin”.
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM18501-10MG:
CRM18501-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ