Merck
276235
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥42,500
¥42,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥42,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥42,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
105-107 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H14O2/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8-,10-
InChI Key
RXUUYFUQAGICCD-WZXRXUJPSA-N
アプリケーション
Anti-Bredt型の歪み分子のビルディングブロックです。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
276235-VAR:
276235-BULK:
276235-250MG:
276235-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Aldrichimica Acta, 18, 82-82 (1985)