31685
ジエチルエーテル
≥99.8% (GC), puriss, contains ~0.0005% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, dried over molecular sieve (H₂O ≤0.005%)
別名:
エチルエーテル, エーテル
About This Item
おすすめの製品
製品名
ジエチルエーテル, puriss., dried over molecular sieve (H2O ≤0.005%), ≥99.8% (GC)
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
28.5 psi
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
320 °F
品質
dried over molecular sieve (H2O ≤0.005%)
含みます
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
36.5 %
不純物
≤0.005% water
屈折率
n20/D 1.3530 (lit.)
n20/D 1.353
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31685-VAR:
31685-4X2.5L:4548173256085
31685-BULK:
31685-6X1L:4548173256092
31685-250ML:4548173133607
31685-1L:4548173133584
31685-2.5L:4548173133591