Merck
31684
Supelco
フェンピロキシメート
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(tert-Butyl (E)-α-(1,3)-dimethyl-5-phenoxy-1H-pyrazol-4-yl methylene amino-oxy)-p-toluate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥18,240
¥18,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥18,240
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27N3O4
CAS番号:
分子量:
421.49
Beilstein:
8352707
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1nn(C)c(Oc2ccccc2)c1\C=N\OCc3ccc(cc3)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4/c1-17-21(22(27(5)26-17)30-20-9-7-6-8-10-20)15-25-29-16-18-11-13-19(14-12-18)23(28)31-24(2,3)4/h6-15H,16H2,1-5H3/b25-15+
InChI Key
YYJNOYZRYGDPNH-MFKUBSTISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fenpyroximate belongs to the phenoxypyrazole group.[1] It is an acaricide, widely used in the treatment of mites infestation in many fruits.[2]
アプリケーション
Fenpyroximate may be used as a reference standard for the determination of fenpyroximate in vegetable and fruits by supercritical fluid extraction and high-performance liquid chromatography.[3]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31684-100MG:4548173334103
31684-VAR:
31684-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Residues, half-life times, dissipation, and safety evaluation of the acaricide fenpyroximate applied on grapes.
Malhat F, et al.
Toxicological & Environmental Chemistry, 95(8), 1309-1317 (2013)
Determination of degradation rate of acaricide fenpyroximate in apple, citrus, and grape by HPLC-DAD.
Al-Rahman SHA, et al.
Food Analytical Methods, 5(2), 306-311 (2012)
Multiresidue analysis of pesticides in fresh fruits and vegetables by supercritical fluid extraction and HPLC.
Kaihara A, et al.
Journal of Health Science, 46(5), 336-342 (2000)
Marina Aliste et al.
Environmental science and pollution research international, 27(7), 7222-7233 (2019-12-29)
We have demonstrated the potential leaching of eight compounds, one insecticide (flonicamid) and seven fungicides (myclobutanil, penconazole, boscalid, difenoconazole, trifloxystrobin, pyraclostrobin and fenpyroximate) trough a typical Mediterranean soil (Calcaric regosol). The concentrations found in leaching water were in all cases
Elaheh Shafiei Alavijeh et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 164, 73-84 (2020-04-15)
The citrus red mite, Panonychus citri, is a major pest on citrus all around the world. Mitochondrial Electron Transport Inhibitors of complex I (METI-I) acaricides such as fenpyroximate have been used extensively to control P. citri populations, which resulted in