Merck
31223
Supelco
フェンプロパトリン
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO3
CAS番号:
分子量:
349.42
Beilstein:
2673776
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)C(C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H23NO3/c1-21(2)19(22(21,3)4)20(24)26-18(14-23)15-9-8-12-17(13-15)25-16-10-6-5-7-11-16/h5-13,18-19H,1-4H3
InChI Key
XQUXKZZNEFRCAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フェンプロパトリンは獣医学および農業の作物防疫で使用される合成ピレスロイド系殺虫剤です。 ピレスロイド系殺虫剤は神経機能かく乱剤として機能して、害虫ばかりでなくターゲットではない生物にも急性神経毒効果をもたらします。
アプリケーション
フェンプロパトリンは、次のような検体測定における殺虫剤標準物質として使用されます:
  • 野菜検体:光化学誘起ポストカラム法を用いる高性能液体クロマトグラフィー(蛍光検出)および電子捕獲検出器を用いるガスクロマトグラフィー(GC-ECD)。
  • 中国茶検体:アセトン-エチル酢酸-ヘキサン抽出、ゲルろ過クロマトグラフィー(GPC)、固相抽出(SPE)の順で検体を調製してからガスクロマトグラフィー-質量分析法(GC–MS)を適用。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31223-250MG:4548173301662
31223-BULK:
31223-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
β-Cyfluthrin PESTANAL®, analytical standard
Supelco
46003
β-Cyfluthrin
ペルメトリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45614
ペルメトリン
アバメクチン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31732
アバメクチン
The 28-day exposure to fenpropathrin decreases locomotor activity and reduces activity of antioxidant enzymes in mice brains.
Nieradko-Iwanicka B and Borzecki A
Pharmacological Reports, 68(2), 495- 501 (2016)
A gas chromatographic method with electron-capture detector (GC-ECD) for simultaneous determination of fenpropathrin, lambda-cyhalothrin, and deltamethrin residues in tomato and its applications to kinetic studies after field treatment.
Albadri et al.
Food Analytical Methods, 5(6), 1296- 1302 (2012)
Simultaneous determination of 102 pesticide residues in Chinese teas by gas chromatography- mass spectrometry.
Huang Z, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 853(1-2), 154- 162 (2007)
Toxic effects of five insecticides and their mixture on male albino rats.
Mansour SA, et al.
Journal of the Egyptian Society of Toxicology, 39(2), 85- 94 (2008)
Songbai Zhang et al.
Biodegradation, 22(5), 869-875 (2010-12-25)
A novel bacterial strain capable of degrading the pyrethroid pesticide fenpropathrin was isolated from mixed wastewater and sludge samples. Phylogenetic analysis of the 16S rDNA sequence revealed that the organism belongs to the genus Clostridium. The organism can co-metabolically transform
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.