グレード
ACS reagent
アッセイ
≥93.0%
フォーム
beads
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤0.003% N compounds
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
すべての-Dパッケージは、以前に-D接尾辞なしで販売されていたパッケージサイズと、100%同一の製品、同一の品質、同一の仕様です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311456-500G-D:
311456-BULK:
311456-100G:4548173133331
311456-500G:4548173133355
311456-100G-D:
311456-25G:4548173133348
311456-25G-D:
311456-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック