グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. ISO
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31445-500G:4548173335957
31445-VAR:
31445-100G:4548173335933
31445-6X1KG:
31445-1KG:4548173335940
31445-6X100G:
31445-BULK:
31445-6X500G:
アクティブなフィルタ