安全性情報
8.14606
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
for synthesis
別名:
Sodium peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Na2O2
CAS番号:
分子量:
77.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352304
EC Index Number:
215-209-4
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
反応適合性
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
660 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1138 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI Key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
Flame over circleCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
無機過酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体