Merck
E15701
Sigma-Aldrich
酪酸エチル
99%
別名:
ブタン酸エチル, 酪酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C(O)OC2H5
CAS番号:
分子量:
116.16
Beilstein:
506331
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
15.5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
865 °F
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
120 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酪酸エチルは、主に食品や医薬品に使用される、果物風味の単鎖エステルです。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E15701-250ML:
E15701-1L:
E15701-BULK:
E15701-500ML:
E15701-5ML:
E15701-25ML:
E15701-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Esterification activity and operational stability of Candida rugosa lipase immobilized in polyurethane foams in the production of ethyl butyrate.
Pires-Cabral P, et al.
Biochemical Engineering Journal, 48(2), 246-252 (2010)
Short-chain flavour ester synthesis by immobilized lipase in organic media.
Manjon A, et al.
Biotechnology Letters, 13(5), 339-344 (1991)
Suhyoung Bahk et al.
BMC biology, 14(1), 83-83 (2016-10-01)
Like most animals, insects rely on their olfactory systems for finding food and mates and in avoiding noxious chemicals and predators. Most insect olfactory neurons express an odorant-specific odorant receptor (OR) along with Orco, the olfactory co-receptor. Orco binds ORs
Dieter Wicher et al.
Nature, 452(7190), 1007-1011 (2008-04-15)
From worm to man, many odorant signals are perceived by the binding of volatile ligands to odorant receptors that belong to the G-protein-coupled receptor (GPCR) family. They couple to heterotrimeric G-proteins, most of which induce cAMP production. This second messenger
D Labbe et al.
Chemical senses, 32(3), 205-214 (2006-11-03)
The impact of olfactory perception on sweetness was explored in a model solution using odorants at subthreshold concentrations. First, the impact of 6 odorants, previously described in the literature as congruent with sweetness, was investigated at suprathreshold level in a
プロトコル
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic determination of Esterase activity using Ethyl Butyrate as a substrate.